Fortfahren mit
BCR375
Mischfutter (Aflatoxin B1, Blindwert)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
description
Storage Temp--35 to -45 °C
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
shipped in
wet ice
Analysis Note
For more information please see:
BCR375
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1
Matrix Group: Animal Feed
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR471BCR645BCR644
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3