Fortfahren mit
BCR050
Benzo[e]pyren
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
1,2-Benzpyren, 4,5-Benzpyren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 619,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-892-7
Beilstein/REAXYS Number:
1911334
MDL number:
€ 619,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
177-180 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
InChI key
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR050
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR271442475BCR138
Benzo[e]pyrene BCR®, certified reference material
BCR050
Benzo[e]pyrene
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
-
agency
BCR®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[e]pyren
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
192-97-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Saffar Mansoor et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(5), 2601-2607 (2009-12-05)
To study the inhibitory effects of some agents or drugs (inhibitors) on benzo(e)pyrene (B(e)P)-induced cell death and apoptosis on human retinal pigment epithelial (ARPE-19) cells in vitro. ARPE-19 cells were pretreated with varying concentrations of different classes of inhibitors (calpain
Silvina Fioressi et al.
Environmental science & technology, 39(10), 3646-3655 (2005-06-16)
The photodegradation of benzo[e]pyrene (BeP), a ubiquitous polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) contaminant, was investigated in solution and adsorbed on surfaces modeling the atmospheric particulate matter to provide fundamental information that could help to clarify its fate in the atmosphere. Diones
Gabriela L Borosky et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(14), 2234-2242 (2007-07-05)
A DFT study aimed at understanding structure-reactivity relationships and fluorine substitution effects on carbocation stability in benzo[a]pyrene (BaP), benzo[e]pyrene (BeP), and aza-benzo[a]pyrene (aza-BaP) derivatives are reported. The relative energies of the resulting carbocations are examined and compared, taking into account
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BCR050-100MG04061832656748