Fortfahren mit
B3883
Galle Rind
dried, unfractionated
Synonym(e):
Ochsengallepulver
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 420,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
232-369-0
NACRES:
NA.85
MDL number:
€ 50,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
form
dried, unfractionated
color
yellow-brown
solubility
water: soluble 50 mg/mL
application(s)
microbiology
General description
Rindergalle wird unter kontrollierten Bedingungen aus aufgereinigter frischer Galle extrahiert, um in bakteriologischen Kulturmedien als selektives Hemmmittel für die Isolierung und Identifizierung von Pathogenen verwendet zu werden. Galle ist eine gelblich-grüne wässrige Lösung, die aus 70 % Gallensalzen, 22 % Phospholipiden, 4 % Cholesterin, 3 % Proteinen und 0,3 % Bilirubin besteht. Sie wird in der Leber von Hepatozyten aus Cholesterin erzeugt und in der Gallenblase gespeichert. Gallensäuren sind Steroidsäuren, die hauptsächlich in der Galle von Säugetieren und anderen Wirbeltieren vorkommen. Sie können in Medien für den Nachweis von Darmbakterien als Selektionsmittel eingesetzt werden.
Application
Rindergalle wurde verwendet:
  • in MRS-Agar (De Man, Rogosa und Sharpe) zur Wachstumsprüfung bei hohem Gallensalzgehalt
  • als Bestandteil von MRS zum Züchten von Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis 200+ zur Untersuchung der Wirkung von Gallensalzen auf die Zellmorphologie
  • als Bestandteil der Hirnherzfusion (BHI) als Bestandteil in Hirn-Herz-Infus (BHI) zur Untersuchung der Wirkung von Gallensalzen auf Enterococcus faecalis V583
Biochem/physiol Actions
Gallensäure spielt eine physiologische Rolle bei der Ausscheidung von Cholesterin aus dem Körper. Sie ist außerdem an der intestinalen Solubilisierung und Absorption von Lipiden beteiligt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8381B875648305
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
dried, unfractionated
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
solubility
water: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
distilled water: freely soluble
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
yellow-brown
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Helena Šeme et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 94, 45-53 (2017-03-16)
Malabsorption of dietary sugars is a common cause of gastrointestinal discomfort, affecting up to one in three people with debilitating symptoms, such as abdominal pain, osmotic diarrhoea, bloating and flatulence. Besides dietary interventions, it has been suggested that ingestion of
Impact of bile salt adaptation of Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis 200 on its interaction capacity with the gut
Burns P, et al.
Research in Microbiology, 162(8), 782- 790 (2011)
Screening lactic acid bacteria from swine origins for multistrain probiotics based on in vitro functional properties
Guo XH, et al.
Anaerobe, 16(4), 321- 326 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B3883-100G04061833428818
B3883-25G04054839595127
B3883-500G04061833428993
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hi, I am trying to prepare blank bile matrix using this bovine bile powder. Do you have any recommendation of mixing ratio? Thank you
    1 answer
    1. This product is a crude bile extract from ox gall bladder. B3883 is soluble in water at 50 mg per mL resulting in a turbid dark brown to green suspension. The natural concentration is 1 gram of solid material with 11.5 grams of  water. We do not have more detailed information about using it in preparing a blank matrix.
      Helpful?
  2. WHAT IS THE PROPER TEMPERATURE FOR STORAGE?
    1 answer
    1. Item B3883 can be stored at room temperature.
      Helpful?
  3. Can you tell us the exact bile salt concentration?
    1 answer
    1. This product has not been purified. The bile content is not determined. The molecular weight for purified bile is listed at 408.6 g/mol, however other components such as glycocholic and taurocholic acid are also present.
      Helpful?
  4. I need to prepare bile salt (10 mM). May I know the content of Bile in this product? Or the molecular weight of this products? Thanks.
    1 answer
    1. This product has not been purified. The bile content is not determined. The molecular weight for purified bile is listed at 408.6 g/mol, however, other components such as glycocholic and taurocholic acid are also present.