Fortfahren mit
B2001
7-Benzyloxytryptamin
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.34
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
grade
analytical standard
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
tan
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)