Fortfahren mit
ALK500
Alkalität, CaCO3 500 mg/l Kalibrierungsstandard
certified reference material
Synonym(e):
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC ALK500-100
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wurde gemäss den Normen ISO Guide 34:2009 und ISO/IEC 17025:2005 produziert und zertifiziert. Alle Informationen über die Anwendung dieses CRM können auf dem Analysenzertifikat gefunden werden. Das Zertifikat ist elektronisch verfügbar unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Other Notes
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ALK1000HARD1000THRD1000
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
manufacturer/tradename
RTC ALK500-100
manufacturer/tradename
RTC ALK1000-100
manufacturer/tradename
RTC HARD1000-100
manufacturer/tradename
RTC THRD1000-100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALK500-500ML04061833418789
ALK500-100ML04061838069344