Fortfahren mit
A6272
Albumin aus Rattenserum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
RSA, Rattenalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 496,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 837,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rat
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... ALB(24186)
General description
Albumin from rat serum (RSA) comprises an N-terminal signal and propeptide sequence.[1] RSA sequence has a single tryptophan residue.[2]
Application
Albumin from rat serum has been used:
  • in sulfo-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic,acid 3-sulfo-N-hydroxy-succinimide ester sodium salt (SMCC) derivatization studies[3]
  • as a component of dispersion media for the suspension of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)[4]
  • as a macromolecular probe in microvascular solute flux measurements[5]
Biochem/physiol Actions
Albumin from rat serum (RSA) mediates the transport of exogenous ligands. It is useful in fluorescence spectroscopy measurements with small-molecule ligands.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4538A3139A6414
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
biological source
rat
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rat
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rattenserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6272-100MG04061833258330
A6272-10MG04061833258347
A6272-500MG04061833258354
A6272-1G04061833381953
A6272-25MG04061838466006