Fortfahren mit
A2250
Warfarin
analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-cumarin, Coumafen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-377-6
Beilstein/REAXYS Number:
8868198
MDL number:
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
457061719000W0100000
Warfarin analytical standard
Supelco
A2250
Warfarin
Warfarin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45706
Warfarin
Warfarin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1719000
Warfarin
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
agency
EPA 1694
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Warfarin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
81-81-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HPLC Analysis of Warfarin™ Anticoagulant on Ascentis® C18
Periprocedural management of new oral anticoagulants in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
Jeffrey I Weitz et al.
Circulation, 129(16), 1688-1694 (2014-04-23)
Daisuke Yoshioka et al.
Journal of artificial organs : the official journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 17(4), 308-314 (2014-07-23)
The aim of this study was to evaluate our clinical experience with the Jarvik 2000 axial flow pump (Jarvik Heart, Inc, New York, NY, USA), a miniature axial flow left ventricular assist device (LVAD). The clinical results of eight patients
James D Douketis et al.
Thrombosis and haemostasis, 113(3), 625-632 (2014-12-05)
In patients with atrial fibrillation (AF) who require interruption of dabigatran or warfarin for an elective surgery/procedure, the risks and benefits of perioperative bridging anticoagulation is uncertain.We accessed the database from RE-LY, a randomised trial comparing dabigatran with warfarin for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2250-10G04061833349885
A2250-1G04061824079449
A2250-25G04061833691052
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf