Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-511-4
Beilstein/REAXYS Number:
1903394
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496
density
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(CC)c1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
AFZZYIJIWUTJFO-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Diethylbenzenes are aromatic hydrocarbons that are classified under the class of volatile organic compounds (VOCs).
Application
1,3-Diethylbenzene may be used as an analytical reference standard for the analysis of 1,3-diethylbenzene in:
- White spirit samples and Chinese crude oils by comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry (GC x GC TOFMS) operating on electron impact (EI) mode.
- Outdoor air samples by sampling on adsorbent tubes followed by determination using thermal desorption (TD) combined with GC-MS.
- Virgin olive oils by GC in combination with ion trap EI-MS.[1]
- Atmospheric air samples by GC x GC TOFMS and field olfactometry techniques.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?