If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.640,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Kalibrierung der polymerbasierten Säule beim Messen der Molekülmasse von Polysaccharidfraktionen aus Algen (S. latissima und M. stellatus) durch ein Hochleistungs-Größenausschlussverfahren (HPSEC)
- Messen der Molekülmassen von oligomerer Cellulose durch Größenausschlusschromatografie in Kombination mit Multiangle Laser Light Scattering (MALLS)
- Kalibrierung von SEC-Säulen zum Bestimmen der molekularen Größenversteilung von nativem Glycogen aus Mikroalgen
- Quantitative Analyse des Membranbildungsprozesses von Alginat–Chitosan-Mikrokapseln durch Gelpermeationschromatografie (GPC).
Other Notes
Die Standards müssen vor dem Gebrauch gewogen werden. Geeignet für Kalibrierungen in wässrigen Lösungen und DMSO.
Das Kit enthält 10 verschieden Pullulanstandards, je 100 mg, mit Mp im Bereich von ~350 bis ~700.000
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 96351-1KT | 04061835517459 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is specification for GPC pullulan standards. Pullulan standard with Mp 22000Da supplied in different lot can vary how much % from 22000Da
1 answer-
This product is intended for use as a calibration standard for GPC/SEC/GFC systems. While there is not specification for the Mp values, these are reported on the lot specific Certificate of Analysis. The lowest value reported for the Mp 220000Da is 19.4000Da. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/96351#product-documentation