Fortfahren mit
95754
Polysorbat 60
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Polysorbatum 60
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 63,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
description
non-ionic
form
liquid
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1547947PHR3797Y0002468
form
liquid
form
-
form
-
form
-
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
description
non-ionic
description
-
description
-
description
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
USP 1547947
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polysorbat 60
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95754-100G-F04061833316412