Fortfahren mit
95320
D-(−)-Weinsäure
puriss., unnatural form, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
(2S,3S)-(−)-Weinsäure, D-Threarsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-695-6
Beilstein/REAXYS Number:
1725145
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
synthetic
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −13.5±0.5°, c = 10% in H2O
quality
unnatural form
ign. residue
≤0.05%
mp
167-171 °C, 172-174 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
General description
Tartaric acid is a polyhydroxy acid with wide applications in the textile, pharma, and food industries. It is commonly used as a food additive and acts as an antioxidant and acidification agent. It is also used as a starting material for the preparation of many bioactive molecules.
Application
D-(-)-Tartaric acid may be used in the preparation of enantiospecific homochiral cis-4-formyl β-lactams. It may also be used as a starting material in the synthesis of D-erythro-sphingosine and L-lyxo-phytosphingosine.
Other Notes
unnatürliches Isomer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T206T109T1807
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
granular, powder or crystals
form
powder or crystals
mp
167-171 °C, 172-174 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
quality
unnatural form
quality
-
quality
-
quality
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Weinsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tartaric acid and tartrates in the synthesis of bioactive molecules
Ghosh AK, et al.
Synthesis, 2001(09), 1281-1301 (2001)
Efficient Asymmetric Synthesis of cis-4-Formyl-?-Lactams from L-(+)-Tartaric Acid.
Jayaraman M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(4), 932-934 (1994)
The energy-saving production of tartaric acid using ion exchange resin-filling bipolar membrane electrodialysis
Zhang K, et al.
Journal of Membrane Science , 341(1-2), 246-251 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95320-10G04061833039472
95320-250G04061833039489
95320-50G04061833315927