Fortfahren mit
95251
Diisopropylether
analytical standard
Synonym(e):
Isopropylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,10
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-560-6
Beilstein/REAXYS Number:
1731256
MDL number:
€ 43,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
827 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.006% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.367 (lit.), n20/D 1.368
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Diisopropylether ist ein sekundärer Ether, der als Extraktionsmittel und oxygenierte Benzinbeimischung Anwendung findet.
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
382701853021.00867
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-20-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Introduction to Spectroscopy (2016)
Organic Chemistry: Chemistry, Organic chemistry (2016)
A Azim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 9(5), 1345-1348 (2001-05-30)
An efficient lipase catalysed synthesis of optically enriched alpha-halogenated amides with concomitant optical enrichment of the starting alpha-haloesters is described. Candida antarctica lipase (CAL) was found to be a better catalyst over porcine pancreatic lipase (PPL) and Candida cylindracea lipase
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95251-10ML-F04061833315767
95251-1ML-F04061836957292
95251-5ML-F04061836957308
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf