Fortfahren mit
94681
3,5-Dinitrobenzoesäure-methyl-ester
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Methyl-3,5-dinitrobenzoat, NSC 7317
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
220-289-9
MDL number:
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
107-109 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
SMILES string
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI key
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17034 produziert und zertifiziert. Dieses ZRM kann von einem NMI, z. B. NIST oder NMIJ, auf die Primärnormale zurückgeführt werden.
Der mittels quantitativer NMR ermittelte Inhalt, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum, werden auf dem Zertifikat angegeben.
Laden Sie Ihr Zertifikat herunter: http://www.sigma-aldrich.com.
Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an quantitativen NMR-Standards (qNMR-Standards) an.
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
533968915139496
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c