Fortfahren mit
94560
Methylvalerat
analytical standard
Synonym(e):
Methyl-valerat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,40
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-838-0
Beilstein/REAXYS Number:
1741905
MDL number:
€ 57,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.397 (lit.), n20/D 1.398
bp
128 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylvalerat ist ein Methylester, der Anwendung als Ersatzkomponente bei der Herstellung von Biodiesel finden kann.
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W415655W246204148997
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher, natural (US)
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
refractive index
n20/D 1.397 (lit.), n20/D 1.398
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylvalerat
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Experiments and modeling of the autoignition of methyl pentanoate at low to intermediate temperatures and elevated pressures in a rapid compression machine
Weber.WB, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 212, 479-486 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94560-1ML04061837240263
94560-5ML04061833295724