Fortfahren mit
93938
Aloe-Emodin
analytical standard
Synonym(e):
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinon, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinon, 3-Hydroxymethylchrysazin, Rhabarberon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.24
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-571-7
Beilstein/REAXYS Number:
2059062
MDL number:
€ 276,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
light orange to dark orange
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
InChI key
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
General description
Aloe-emodin is a hydroxyanthraquinone and an active component present in Aloe vera leaves and root/rhizome of Rheum palmatum, possessing specific in vitro and in vivo antineuroectodermal tumor activity.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Aloe-emodin may be used as a reference standard in the determination of aloe-emodin in Aloe vera extracts and commercial formulations using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with tandem UV absorption and fluorimetric detection.
Biochem/physiol Actions
Abführmittel; erhöht die Kontraktion der glatten Darmmuskulatur durch Freisetzung endogenen Acetylcholins. Eine Anti-Tumor-Wirkung steht im Zusammenhang mit einer erhöhten Produktion von reaktiven Sauerstoff-Spezies (ROS), die wiederum das elektrische Potential der mitochondrialen Transmembran reduzieren und somit einen Permeabilitätsübergang induzieren, der eine Reihe von Vorgängen in Bewegung setzt, deren kulminierende Wirkung der Zelltod ist. Gentoxizität und Mutagenität scheinen auf der Hemmung der Topoisomerase II Aktivität durch Aloe-Emodin zu beruhen
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7687PHL89157Y0001596
Aloe-Emodin phyproof® Reference Substance
PHL89157
Aloe-Emodin
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
color
light orange to dark orange
color
yellow to brown
color
-
color
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloe-Emodin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)