Fortfahren mit
92949
Spurenmetallmischung A5 mit Co
suitable for microbiology, Sterile supplement recommended for the culture and maintenance of Cyanobacteria
Synonym(e):
Spurenelement -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
€ 55,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
life science and biopharma, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
cyanobacteria
General description
Trace Metal Mix A5 with Co is a supplement supplying trace elements for the growth of blue green algae and act as a fertilizer. Cyanobacteria have relatively high metal requirements for optimal growth compared to other bacteria largely due to metal cofactors in the oxygenic photosynthetic electron transfer apparatus, such as cytochromes, plastocyanin and chlorophyll rings. An adequate supply of trace metals is required to maintain optimal growth, particularly as these higher metal requirements make Cyanobacteria more prone to trace nutrient limitation. Co acts as a determinant of marine cyanobacteria distribution and productivity.
Application
Trace Metal Mix A5 with Co is a supplement added to BG11-Broth (Blue Green Medium) (Cat. No. 73816), recommended for the culturing and maintenance of Cyanobacteria
Other Notes
Composition per liter:
H3BO3 2860 mg
MnCl2 · 4H2O 1810 mg
ZnSO4 · 7H2O 222 mg
Na2MoO4 · 2H2O 390 mg
CuSO4 · 5H2O 79 mg
Co(NO3)2·6H2O 49 mg
add 1 mL to 1000 mL BG11 Broth (Cat. No.73816)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7644873816ERMCD200
suitability
cyanobacteria
suitability
Trichophyton spp. (Spp.), marine bacteria
suitability
cyanobacteria
suitability
-
application(s)
environmental
life science and biopharma, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
application(s)
general analytical
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterility
non-sterile
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterility
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Michaela Groma et al.
mBio, 11(4) (2020-08-28)
Staphylococcus aureus is a common cause of bacteremia that can lead to severe complications once the bacteria exit the bloodstream and establish infection in secondary organs. Despite its clinical relevance, little is known about the bacterial factors facilitating the development
Jared Church et al.
Bioresource technology, 243, 147-153 (2017-06-27)
Microalgae can offer several benefits for wastewater treatment with their ability to produce large amounts of lipids for biofuel production and the high economic value of harvested biomass for biogas and fertilizer. This study found that salt concentration (∼45gL
Colin Charnock et al.
Journal of water and health, 17(2), 295-307 (2019-04-04)
Numerous articles have documented the existence of filterable bacteria. Where filtration is the chosen method of sterilization for medicinal or media components, these bacteria will by definition render products non-sterile. They may further represent a health hazard to the end
Global Trade Item Number
SKUGTIN
92949-25ML04061833270608