Fortfahren mit
92107
O-Acetyl-L-Carnitin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
(R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)-butyrat -hydrochlorid, ALC, ALCAR, R-(−)-2-Acetyloxy-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminiumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.70
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
4340103
MDL number:
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC), 96.0-104.0% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -27.0±2.0°, c = 1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
white to off-white
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI key
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
General description
Acetyl carnitine is one of the major acylcarnitines produced during the transport of long-chain fatty acids in the body.
Application
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride may be used as a precursor for the preparation of O-Acetyl-L-carnitine, which in turn may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in biological samples by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HILIC-MS/MS) technique.
Biochem/physiol Actions
Endogener mitochondrialer Metabolit, der Acetylgruppen durch die Mitochondrienmembran transportiert. Exogenes Acetylcarnitin erhöht die mitochondriale Funktion bei alten Ratten. Als Acetatdonor von Coenzym A erhöht es die zentrale und periphäre Acetylcholinsynthese und -funktion. Acetylcarnitin hat eine antinociceptive Wirkung, die möglicherweise durch erhöhte Aktivität von muscarinischen cholinergenen Rezeptoren oder mGlu2 Glutamatrezeptoren hervorgerufen wird.
Endogenous mitochondrial metabolite that transports acetyl groups across the mitochondrial membrane.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A67063017291503
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC), 96.0-104.0% (AT)
assay
≥99% (titration)
assay
≥80.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
application(s)
cell analysis
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Acetyl-L-Carnitin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)