Fortfahren mit
92081
Baicalein
analytical standard
Synonym(e):
5,6,7-Trihydroxy-flavon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.24
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
272683
MDL number:
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
256-271 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
InChI key
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89577PHL83479PHL83480
Baicalein analytical standard
Supelco
92081
Baicalein
Baicalein phyproof® Reference Substance
PHL89577
Baicalein
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
mp
256-271 °C (lit.)
mp
256-271 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Baicalein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)