Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H4F3Na2O6P
Molekulargewicht:
354.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥90% (HPCE)
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 410 nm; λem 503 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 (alkaline phosphatase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Application
geeignet als fluorogenes Substrat für alkalische Phosphatase
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?