Fortfahren mit
918679
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C(C(O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
InChI key
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS013307G5627G5502
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid, solid
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)