Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208118
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI key
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolit von Oleuropein. Antioxidans. Hemmt die Proliferationsrate von Krebszellen und induziert ihre Apoptose.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Hydroxytyrosol
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?