Fortfahren mit
911038
Glycerin
greener alternative
BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
UNSPSC Code:
50161901
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
greener alternative category
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Glycerol provides a high boiling point, low flammability, and polarity. Glycerol is non-toxic, biodegradable, and comes from a renewable feedstock, thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries", "Use of Renewable Feedstocks", and "Design for Degradation". Click here for more information.
Application
Glycerol can be used in a broad range of applications:
  • Sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis
  • It is used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component
  • As a solvent in organic synthesis, such as Huisgen cycloaddition of azides
  • In pharmaceutical and personal care industries as a humectant and for improved smoothness
Features and Benefits
  • ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
  • Renewable Carbon Content – ≥99.9%
  • Made from Renewable Resource –Palm oil
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is a BioRenewable solvent?
    1 answer
    1. BioRenewable solvents are sourced from renewable and sustainable biobased materials, such as soy/palm oil, wood waste, hay or corn byproducts, etc. It is important to highlight that our BioRenewable products do not compete with food production.
      Helpful?
  2. Do BioRenewable solvents have a similar quality to petroleum-based solvents?
    1 answer
    1. BioRenewable solvents can have the same or higher purity level compared to traditional solvents. These solvents are free of the many byproducts of petroleum manufacturing, such as benzene, aldehydes, and ethers.
      Helpful?
  3. Why should you use BioRenewable solvents?
    1 answer
    1. You will contribute to create a sustainable world, significantly lowering environmental impact. Biorenewable solvents also decrease petroleum sources dependency, have higher recovery rates, and/or are safer for handling and disposal.