Fortfahren mit
90941
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 668,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.880,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 668,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤15% water (calculated from elemental analysis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
UEFRDQSMQXDWTO-RKDXNWHRSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
073050898452413
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -19±2°, c = 0.1 in methanol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90941-50MG04061834156987
90941-10MG04061834156970