Fortfahren mit
90756
CDP-ethanolamin Natriumsalz Hydrat
≥93.0% (HPLC)
Synonym(e):
Cytidin-5′-diphosphat-ethanolamin Natriumsalz Hydrat, Cytidin-5′-diphosphoethanolamin Natriumsalz Hydrat, Cytidin-diphosphat-ethanolamin Natriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 351,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N4O11P2 · xNa+ · yH2O
Molekulargewicht:
446.24 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
€ 351,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥93.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite of glycerophospholipid metabolism and phosphatidylethanolamine (PE) biosynthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9755PHR1514A5638
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
≥93.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
METABOLISM AND FUNCTION OF BACTERIAL LIPIDS. II. BIOSYNTHESIS OF PHOSPHOLIPIDS IN ESCHERICHIA COLI.
J KANFER et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 1720-1726 (1964-06-01)
L B Tijburg et al.
Biochemical and biophysical research communications, 160(3), 1275-1280 (1989-05-15)
In the present study pulse-label and pulse-chase experiments with isolated rat hepatocytes in suspension were designed to investigate the effects of the presence of either serine or ethanolamine in the medium on the rate of phosphatidylethanolamine synthesis via the CDPethanolamine
Martina Gsell et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1033, 29-44 (2013-09-03)
The yeast Saccharomyces cerevisiae has become a valuable eukaryotic model organism to study biochemical and cellular processes at a molecular basis. A common strategy for such studies is the use of single and multiple mutants constructed by genetic manipulation which
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90756-50MG04061833458280
90756-10MG04061833423868