Fortfahren mit
90527
Hydroxychloroquinsulfat -sulfat
analytical standard
Synonym(e):
7-Chlor-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]chinolinsulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.95
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
212-019-3
MDL number:
€ 48,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 50 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
color
white to off-white
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Hydroxychloroquine Sulfate (Hydroxychloroquine Sulphate) is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
Application
Hydroxychloroquine Sulfate can be used as an analytical standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations, and biological samples by various analytical techniques.
Biochem/physiol Actions
Hydroxychloroquinsulfat ist ein entzündungshemmendes (über TNF), krankheitsmodifizierendes Antirheumatikum (DMARD) und ein Hemmstoff der Hämpolymerase.
Hydroxychloroquinsulfat ist ein entzündungshemmendes (über TNF), krankheitsmodifizierendes Antirheumatikum (DMARD) und ein Hemmstoff der Hämpolymerase. Es wird bei der Behandlung von Malaria eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1782BP11001327000
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxychloroquinsulfat -sulfat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-performance liquid chromatographic assay for hydroxychloroquine and three of its major metabolites, desethylhydroxychloroquine, desethylchloroquine and bidesethylchloroquine, in human plasma
Brown RR, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 377(11), 454-459 (1986)
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2), 264-272 (2013)
Analysis of blood and urine samples for hydroxychloroquine and three major metabolites by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection
Williams SB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 433(11), 197-206 (1988)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90527-50MG04061833247044