Fortfahren mit
90517
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 0.1 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 238,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 238,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension, particles
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
2% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
0.1 μm std dev <0.03 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 0.1 μm) are a particle size standard, ideal for characterizing particle size distribution (PSD) of test samples.
Application
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
Monodisperse polystyrene latex particles can also be used to:
  • investigate their impact on freshwater algae
  • study their influence on the toxicity of triphenyltin (TPT) to the marine diatom phytoplankton species
  • profile their interaction with cyanobacteria in marine and freshwater environments
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Analysis Note
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Legal Information
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
729387282295581
particle size
0.1 μm std dev <0.03 μm
particle size
1.0 μm std dev <0.05 μm
particle size
10.0 μm std dev <0.15 μm, coeff var <1.5%
particle size
0.2 μm std dev <0.03 μm
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The effect of polystyrene plastics on the toxicity of triphenyltin to the marine diatom Skeletonema costatum?influence of plastic particle size
Yi X, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 26(25) (2019)
Interaction of cyanobacteria with nanometer and micron sized polystyrene particles in marine and fresh water
de Oliveira TTS, et al.
Langmuir, 36(14) (2020)
Phytoplankton response to polystyrene microplastics: perspective from an entire growth period
Mao Y, et al.
Chemosphere, 208 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90517-5ML-F04061833247006
90517-10ML-F04061833246993
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the composition/information on the ingredients of the aqueous suspension?
    1 answer
    1. The complete composition of this product is considered proprietary. However, this aqueous dispersion is stabilized by the addition of an anionic surfactant.
      Helpful?
  4. If I would like dilute the concentration of this solution what solvent can I dilute it with?
    1 answer
    1. Product 90517 can be further diluted in water with added sodium dodecyl sulfate to prevent aggregation.
      Helpful?
  5. What will be the amount of polystyrene in milligrams of 5 ml of .1 micrometer polystyrene solution
    1 answer
    1. This product is prepared as a 2 % suspension (2 g/100mL) of 0.1 µm polystyrene particles. The 5 mL package size will contain approximately 100 mg of the polystyrene particles.