Fortfahren mit
90404
Thioglykolat-Bouillon mit Resazurin
NutriSelect® Plus, according to ISO 7937, powder, for bacteria, pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
according to ISO 7937
Form:
powder
Suitability:
Micrococcus spp., bacteria (aerobic and anaerobic), nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Streptococcus spp.
Application(s):
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing, microbiology
€ 78,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
according to ISO 7937
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 0.75 g/L , casein enzymic hydrolysate, 15.00 g/L , L-cystine, 0.50 g/L , dextrose, 5.50 g/L , resazurine, 0.001 g/L , sodium chloride, 2.50 g/L , sodium thioglycolate, 0.50 g/L , yeast extract, 5.00 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.1±0.2
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing, microbiology
suitability
Micrococcus spp., bacteria (aerobic and anaerobic), nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Streptococcus spp.
Application
Für Sterilitätstests von biologischen Proben und für die Kultivierung von aeroben und anaeroben Organismen. Steigerungen des Sauerstoffgehalts werden durch eine Farbänderung des Redox-Indikators Resazurin zu Rot angezeigt.
Preparation Note
29,75 g in 1000 ml destilliertem Wasser suspendieren. Sieden, bis das Medium vollständig aufgelöst ist. Zum Sterilisieren 15 Minuten lang bei 121 °C autoklavieren. Auf 25 °C abkühlen lassen und an einem kühlen dunklen Ort mit einer Temperatur von vorzugsweise unter 25 °C lagern.
Other Notes
Wir bieten zwei Medientypen: je nach Ihren Anforderungen das überragende granulierte Kulturmedium GranuCult® und das kosteneffiziente pulverförmige Kulturmedium NutriSelect®.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden hinzugefügt und geben das Qualitätskontrollniveau an: Von grundlegender Qualitätskontrolle (Basic) über Standard-QK (Plus) bis hin zu voller regulatorischer Konformität (Prime).
Medium für Aerobier und Anaerobier
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70157B255151228
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing, microbiology
application(s)
food and beverages
sterility testing, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
sterility testing, microbiology
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring, microbiology
suitability
bacteria (aerobic and anaerobic), nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Streptococcus spp., Micrococcus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Neisseria spp.
suitability
anaerobic bacteria, bacteria (microaerophilic), nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
anaerobic bacteria, bacteria (Fastidous organisms), nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Streptococcus spp.
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
agency
according to ISO 7937
agency
IP, according to USP
agency
-
agency
according to ISO 10273:2017, according to ISO 21871:2006
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
final pH
7.1±0.2
final pH
7.1±0.2 (25 °C)
final pH
-
final pH
7.3±0.2 (25 °C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
P. Canniff, ed.
Official Methods of Analysis of the AOAC (1995)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90404-500G04061833246870