Fortfahren mit
900519
Essigsäureisopropylester
greener alternative
anhydrous, ZerO2®, ≥99.6%
Synonym(e):
Isopropylacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,20
€ 25,65
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.01
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-561-1
Beilstein/REAXYS Number:
1740761
MDL number:
Assay:
≥99.6%
Grade:
ZerO2®
Bp:
85-91 °C (lit.)
Vapor pressure:
47 mmHg ( 20 °C)
€ 25,65
Listenpreis€ 34,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
47 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.6%
form
liquid
autoignition temp.
894 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
1.8 %, 37 °F, 8 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.1% water
water
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537462W292605112992
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
assay
≥99.6%
assay
≥99.6%
assay
≥99%
assay
98%
grade
ZerO2®
grade
-
grade
Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
vapor pressure
47 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
47 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
47 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
47 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäureisopropylester
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)