Fortfahren mit
89800
Methyl p-Toluensulfonat
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,80
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
€ 143,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4SO3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-283-5
Beilstein/REAXYS Number:
609209
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
€ 29,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
6.45 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
896 °F
impurities
≤3% water
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
mp
25-28 °C
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
tosylate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
104256158992791571
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
bp
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
refractive index
n20/D 1.503
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl p-Toluensulfonat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Removal System Made of Stainless Steel with Accessories - 89800
Norlaily Ahmad et al.
Biomacromolecules, 20(7), 2506-2514 (2019-06-28)
Inflammatory conditions are frequently accompanied by increased levels of active proteases, and there is rising interest in methods for their detection to monitor inflammation in a point of care setting. In this work, new sensor materials for disposable single-step protease
Global Trade Item Number
SKUGTIN
89800-1L04061837250507
89800-25ML04061833077092
89800-250ML04061833077061