Fortfahren mit
89483
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid
≥97.0% (T)
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium bromide, 1-Methyl-3-ethylimidazolium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,20
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5162084
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
crystals
€ 50,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
crystals
SMILES string
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide can be used to prepare:
  • 1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)imide
  • 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
  • (EMI)[Cd(BTC)] (EMI = 1-ethyl-3-methylimidazolium, BTC = 1,3,5-benzenetricarboxylate), a coordination polymer
Other Notes
Hydrophobic, highly conductive imidazolium molten salt melting at ambient temp.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)