89396
Synonym(e):
2-Hydroxy-isophoron
Eigenschaften
analytical standard
100
≥99.0% (GC)
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
≤1.0% water
cleaning productscosmeticsflavors and fragrancesfood and beveragespersonal care
neat
1S/C9H14O2/c1-6-4-9(2,3)5-7(10)8(6)11/h11H,4-5H2,1-3H3
DWGZTTFGUFHAJX-UHFFFAOYSA-N
Beschreibung
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?