Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 165,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
548 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
24.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.402
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade HPLC grade | grade ACS reagent |
| assay ≥99.9% (GC) | assay - | assay ≥99.9% | assay ≥99.3% (corrected for water content, GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-86-4
109-86-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?