Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 191,00 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 229,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Tetrahydrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9%
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
contains
250 ppm BHT as inhibitor, ~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.005% peroxides (as H2O2), ≤0.05% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.407
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.887 g/mL at 20 °C, 0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used for the dissolution of poly-ε-caprolactone (PCL) and 1,3-diaminopentane, during the preparation of poly-ε-caprolactone (PCL)-hydroxyapatite (HA) scaffolds[1] and acrylate-terminated poly(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanediol diacrylate) (C32)- 1,3-diaminopentane (117) polymer,[2] respectively.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.9% | assay ≥99.0% | assay ≥99.9% |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade reagent grade | grade anhydrous |
| form liquid | form liquid | form - |
| impurities ≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.05% water, ≤0.005% peroxides (as H2O2) | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.00 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?