Fortfahren mit
87296
Tetraheptylammoniumbromid
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 716,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.69
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-459-3
Beilstein/REAXYS Number:
3763391
MDL number:
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
flakes
quality
LiChropur
mol wt
490.69 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
87-89 °C (lit.), 89-91 °C
λ
10 % in methanol
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Novel potentiometric application for the determination of pantoprazole sodium and itopride hydrochloride in their pure and combined dosage form: Highlights a novel potentiometric method where Tetraheptylammonium bromide is used as an ion-pairing agent to enhance the sensitivity and selectivity of drug measurement in pharmaceutical formulations, demonstrating its importance in analytical chemistry and quality control applications (Ragab et al., 2015).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
442395236787301
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.5% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
form
flakes
form
liquid
form
powder or crystals
form
flakes
mol wt
490.69 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
average mol wt 62,000
mol wt
-
mp
87-89 °C (lit.), 89-91 °C
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraheptylammoniumbromid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ludwig Hoellein et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 434-445 (2014-07-13)
Regular quality control and post-marketing surveillance of pharmaceuticals has been a critical challenge for countries of the developing world ever since. Counterfeit and substandard medicines are widely distributed and the real extent of their prevalence still remains unknown. Compendial protocols
Global Trade Item Number
SKUGTIN
87296-10G-F04061835570911
87296-50G-F04061835570928