Fortfahren mit
86893
Tetrabutylammoniumperchlorat
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,20
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.91
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-655-5
Beilstein/REAXYS Number:
3579274
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T), ≥99.0%
Form:
powder
€ 81,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
powder
mp
211-215 °C
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClHO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammoniumperchlorat (TBAP) ist ein quartäres Ammoniumsalz, das hauptsächlich als Elektrolyt verwendet wird.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Portal für Sensoranwendungen
Application
TBAP wird als Lösungsmittel zur Herstellung von Standard-Stammlösungen für die HPLC-Analyse von Lebensmittelproben mit Sudan-Azofarbstoffen verwendet. Es kann als Elektrophoresepuffer zum Abspülen der Kapillaren für den Nachweis von Atropin, Anisodamin und Scopolamin in Flos daturae Pflanzenextrakten mittels wasserfreier Kapillarelektrophorese (Nonaqueous Capillary Electrophoresis, NACE) eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
868968688586879
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥95.0% (T)
assay
≥99.0% (CHN)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
form
powder
form
crystals
form
powder
form
solid
mp
211-215 °C
mp
155-161 °C (lit.), 159-162 °C
mp
-
mp
244-246 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammoniumperchlorat
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf