Fortfahren mit
86853
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.53
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-068-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599663
Assay:
≥99.0% (T), ≥99.0%
Grade:
reagent grade
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrabutylammoniumbisulfat, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
grade
reagent grade
Quality Segment
description
cationic
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
171-174 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.06, λ: 220 nm Amax: 0.05, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutyammonium-Bisulfat (TBAHS) ist ein Ionenpaar-bildendes Reagenz.[1] Es dient bei der Hydrolyse von Aziridinen und Epoxiden als Katalysator und kann wiederverwendet werden.[2]
Application
TBAHS wurde als Ionenpaar-bildendes Reagenz für den Nachweis und die Trennung von Thallium mittels von ionischer Flüssigkeit unterstützter, Ionenpaar-bildender Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie verwendet.[1] Es wurde als Bestandteil der mobilen Phase bei HPLC-UV-Analysen zur Quantifizierung von Chondroitinsulfat genutzt.[3]
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
868687917841.18312
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
97%
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
mp
171-174 °C
mp
169-173 °C
mp
169-171 °C (lit.)
mp
168-174 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammoniumbisulfat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
348.1 °F - closed cup
flash_point_c
175.6 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
David Ji et al.
Journal of AOAC International, 90(3), 659-669 (2007-06-22)
A method to quantify chondroitin sulfate in raw materials and dietary supplements at a range of about 5 to 100% (w/w) chondroitin sulfate has been developed and validated. The chondroitin sulfate is first selectively hydrolyzed by chondroitinase ACII enzyme to
Leticia B Escudero et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 380-386 (2012-12-29)
A fast and simple method involving separation and determination of thallium (Tl) species, based on novel ionic liquid-assisted ion pairing dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method, was developed. Initially, Tl(III) was selectively complexed with chloride ion to form [TlCl(4)](-) chlorocomplex. Subsequently
Ren-Hua Fan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1565-1567 (2003-08-21)
Bu4NHSO4 (TBAHS) is an effective catalyst for the hydrolysis of aziridines and epoxides under mild and non-metal conditions to give the corresponding beta-amino alcohols and 1,2-diols in high yields. The catalyst can be recycled.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
86853-1G-KC-F04061826679821
86853-10X1G-F04061833380123
86853-50G-F04061835570867
86853-10G-F04061835570850
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf