Fortfahren mit
86760
1,1,2,2-Tetrabromethan
purum p.a., for separation of mineral compounds, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Acetylentetrabromid, Muthmanns Flüssigkeit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
€ 98,25
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2CHCHBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-191-5
Beilstein/REAXYS Number:
1098321
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 98,25
Listenpreis€ 131,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
11.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
grade
purum p.a.
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
635 °F
refractive index
n20/D 1.637
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
density
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,1,2,2-Tetrabromoethane (TBA) is a heavy liquid used for the density separation of minerals. The mixture of TBA, toluene, and tetrachloroethylene can be used for gravity separation.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrabromethan
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Physical and chemical characterization of coal particles used as entrained flow gasifier feedstock: Heterogeneity in mineral matter distribution
Soundarrajan, N, et al.
Energy Procedia, 14, 1735-1740 (2012)
Ilan Hurwitz et al.
Optics express, 28(3), 3803-3810 (2020-03-04)
Low frequency Raman spectroscopy resolves the slow vibrations resulting from collective motions of molecular structures. This frequency region is extremely challenging to access via other multidimensional methods such as 2D-IR. In this paper, we describe a new scheme which measures
D L Wolff
Acta biologica et medica Germanica, 41(10), 945-952 (1982-01-01)
The LD50, the spontaneous locomotor activity, and the circadian rhythm of mortality were determined in male ICR-mice following intraperitoneal injection of 1,1,2,2-tetrabromoethane. By solving the substance in ethanol its toxicity increased significantly, in case of the LD50 by the factor
Global Trade Item Number
SKUGTIN
86760-250ML04061837083921
86760-1L04061837083914