Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,00 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 141,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 158,00 |
Über diesen Artikel
grade
purum
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
solid
impurities
≤2% water
functional group
ester, sulfonic acid
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (TLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form sheet | form sheet | form - |
| functional group ester, sulfonic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| impurities ≤2% water | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities insoluble matter, passes filter test | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfobernsteinsäure-bis(2-ethylhexyl)-ester Natriumsalz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 86140-1KG | 04061833040409 |
| 86140-500G | 04061835206841 |
| 86140-100G | 04061835206834 |