Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H23N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.48
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥98.0% (HPCE)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 398 nm; λem 440 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (fluoroescence decreases upon cleavage with α-chymotrypsin)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3Nc4ccccc4C(=O)c3c2
Application
geeignet als fotometrisches Substrat für α-Chymotrypsin (lineare Absorptionszunahme bei 450 nm)
Analysis Note
Zusätzlich zum Emissionsmaximum bei 440 nm, ist ein Nebenmaxima bei 463 nm vorhanden.
Other Notes
Substrate for the continuous assay of α-chymotrypsin at wavelengths 450/570nm[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
J H Baustert et al.
Analytical biochemistry, 171(2), 393-397 (1988-06-01)
A direct and continuous kinetic method for the fluorometric determination of alpha-chymotrypsin and trypsin is described, and 2-aminoacridone (2-AA) is introduced as a promising new fluorophore in analytical biochemistry. N-Succinyl- and N-glutaryl-phenylalanine as well as N-benzoylarginine were coupled to 2-AA