Fortfahren mit
grade
purum
Quality Level
form
liquid
bp
80-110 °C
density
0.70 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erdöl
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F - closed cup
flash_point_c
-49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
8032-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?