Fortfahren mit
82800
Pyridin -hydrochlorid
purum, ≥98.0% (AT)
Synonym(e):
Pyridiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-027-4
Beilstein/REAXYS Number:
3615340
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
bp
222-224 °C (lit.)
mp
143-147 °C, 145-147 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChI key
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyridine hydrochloride can be used:
  • As an acid-base catalyst in the conversion of 4-pyridyl propargylic alcohols to the (E)-propenones and propynones.
  • As a reagent in the synthesis of 2-arylindene-1-ones , baicalein , pinosylvin derivatives.
  • As a reagent in O-demethylation reaction under microwave irradiation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30747524308623035
assay
≥98.0% (AT)
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
143-147 °C, 145-147 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
mp
140-150 °C
bp
222-224 °C (lit.)
bp
-
bp
222-224 °C (lit.)
bp
-
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
purum
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and inhibitory effects of pinosylvin derivatives on prostaglandin E2 production in lipopolysaccharide-induced mouse macrophage cells
Park E-J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(23), 5895-5898 (2004)
Total synthesis of baicalein
Chen D-Z, et al.
Journal of Asian natural products research, 12(2), 124-128 (2010)
Estrogen receptor ligands: design and synthesis of new 2-arylindene-1-ones
McDevitt RE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(12), 3137-3142 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
82800-500G04061833005224
82800-100G04061833005217