Fortfahren mit
82270
1,2-Dichlorpropan
99%
Synonym(e):
Propylendichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,20
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CHClCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-152-2
Beilstein/REAXYS Number:
1718880
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 66,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.89 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 19.4 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1035 °F
expl. lim.
14.5 %
refractive index
n20/D 1.439
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dichloropropane, also known as Propylene dichloride, is a chlorinated solvent, that is commonly utilized as an intermediate in the synthesis of basic organic chemicals.
Application
1,2-Dichloropropane can be used as a building block to synthesize:
  •  2-Ylidene-1,3-dithiolane derivatives via one-pot reaction with carbon disulfide and active methylene compounds in the presence of sodium ethylate.      
  • β-Chloropropylsulfurs by controllable dechloro-coupling reaction with thiols.      
  • Thiazolidine and 1,3-thiazinane derivatives via [3+2] and [3+3] annulation reaction with β-ketothioamides in the presence of phosphonium ylide as a catalyst.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorpropan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-87-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monish Arbaz Ansari et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(41), 9151-9162 (2019-10-09)
Phosphonium ylides are being reported here as a catalyst for the formation of thiazolidines and 1,3-thiazinanes from β-ketothioamides (which act as a three atom N, C, and S synthon) with dihaloalkanes via [3 + 2] and [3 + 3] annulations
Synthesis of some 2-ylidene-1, 3-dithiolanes
Lipin KV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 53(1), 147-149 (2017)
Divergent Electrolysis for the Controllable Coupling of Thiols with 1, 2-Dichloroethane: a Mild Approach to Sulfide and Sulfoxide
Ling F, et al.
Green Chemistry (2022)