Fortfahren mit
81489
Poly(methylmethacrylat)
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 2,000
Synonym(e):
PMMA, Polymethacrylsäuremethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 322,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
autoignition temp.
580 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~1730, Mp ~1960, Mw ~1900
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
solubility
H2O: insoluble
density
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.10
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(methyl methacrylate) is a rigid and transparent type of polymer material. It is obtained via polymerization of methyl methacrylate monomer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8151281503370037
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methylmethacrylat)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biomechanics and Biomaterials in Orthopedics (2004)
Plastics Materials (1999)
Distortions of iris and anterior lens capsule OCT images by ICRS.
Hosik Hwang et al.
Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), 29(3), 155-156 (2013-03-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
81489-500MG04061832879536
Questions
  1. What are the alpha- and omega-ends of this PMMA?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no information on the alpha and omega ends for the product.