Fortfahren mit
81268
Poly(ethylenglykol)
greener alternative
BioUltra, Molecular Biology, 8,000
Poly(ethylene glycol)
Synonym(e):
PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 762,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
€ 52,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
powder
mol wt
Mr 7000-9000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
59-64 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
density
1.0845 g/mL at 70 °C, 1.0689 g/mL at 90 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
SMILES string
C(CO)O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 280 nm Amax: 0.10
greener alternative category
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Poly(ethylenglycol) (PEG) ist ein nicht-ionisches hydrophiles Polymer, das in unterschiedlichen Molgewichtsklassen erhältlich ist. Es unterstützt die Aufreinigung von und das Kristallwachstum bei Proteinen und Nukleinsäuren. PEG und Dextran zusammen bilden ein wässriges Zwei-Phasen-System, das bei der Aufreinigung von biologischem Material unerlässlich ist. PEG interagiert auch mit der Zellmembran und ermöglicht daher die Zellfusion.
Application
Poly(ethylenglycol) wird als Virioplankton-Konzentrationsmittel verwendet. Es wurde in Verfahren mit der Ligation von 5′ mRNAs an RNA-Oligolinker verwendet.
Other Notes
Fällungsmittel in der großtechnischen Herstellung von λgt10-Bakteriophagen.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
811898118881255
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
Mr 7000-9000
mol wt
Mr 950-1050
mol wt
Mr 950-1050
mol wt
Mr 5000-7000
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤50 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
mp
59-64 °C
mp
-
mp
-
mp
-
impurities
DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤20 mg/kg peroxides (as H2O2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglykol)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C0663-50UN04061833451106
C1682-.1MG04061833467923
C2888-5KU04061833492420
C3389-10KU04061835543328
C3389-500UN04061835555918
C2888-500UN04061835543267
C3389-2KU04061835543335
C1682-10UG04061833252758
C2888-1KU04061835555901
81268-250G04061832996233
81268-1KG04061832996226
81268-5KG04061832996240
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review