Unfortunately, this product is intended for use in ion selective electrodes and is not certified or tested for use in DIN 75201 testing.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,40 | |
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 201,00 |
Über diesen Artikel
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (sum of isomers, GC), ≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.486
density
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCCCCCCCC(C)C)C1=C(C(OCCCCCCCC(C)C)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChI key
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (sum of isomers, GC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (acidimetric) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line Selectophore™ | product line - | product line - | product line Selectophore™ |
| refractive index n20/D 1.486 | refractive index n20/D 1.477-1.481 | refractive index - | refractive index - |
| description for ion-selective electrodes | description - | description - | description for ion-selective electrodes |
| form liquid | form - | form liquid | form viscous liquid (clear) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalsäure-diisodecylester
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - closed cup
flash_point_c
275.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
26761-40-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 80135-10ML | 04061832974446 |
| 80135-50ML | 04061832974453 |
-
Stehen auf der Flasche die Referenzwerte für DIN 75201 Verfahren A (Reflektometerwert) und Verfahren B (gravimetrischer Wert)? Gibt es ein Verfallsdatum?