Fortfahren mit
795453
Kaolin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
Synonym(e):
Bolus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
~Al2Si2O5(OH)4
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
11111803
NACRES:
NA.21
EC Number:
310-194-1
MDL number:
Grade:
anhydrous
Form:
powder
€ 75,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤2.0% loss on drying
pH range
3.5-5.0(20% in water)
SMILES string
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
186161.0444060609
Kaolin powder
Supelco
1.04440
Kaolin
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
-
quality
free-flowing
quality
heavy
quality
-
quality
-
loss
≤2.0% loss on drying
loss
-
loss
≤15.0% loss on ignition, 600°C
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
795453-1KG04061838357854
795453-500G04061832958033