Fortfahren mit
79525
Triethylphosphonoacetat
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Carboxymethylphosphonsäure-triethylester, Diethyl-ethoxycarbonylmethylphosphonat, Triethyl-phosphonoacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
€ 78,75
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 393,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.19
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-757-6
Beilstein/REAXYS Number:
1343714
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 78,75
Listenpreis€ 105,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.431 (lit.), n20/D 1.432
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phosphonate
SMILES string
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations
  • Tsuji-Trost type reactions
  • Intramolecular aryne-ene reactions
  • Synthesis of aldehydes
Other Notes
A Horner-Wittig reagent, review; Improved procedure for the C2 homologation of esters to α,β-unsaturated esters; Synthesis of α-(hydroxymethyl)acrylate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T61301T79758158763
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.), n20/D 1.432
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylphosphonoacetat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J.M. Takacs et al.
Tetrahedron Letters, 27, 1257-1257 (1986)
T. Minami et al.
Synthesis, 333-333 (1991)
J. Boutagy et al.
Chemical Reviews, 74, 87-87 (1974)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
79525-100ML04061832954127
79525-500ML04061837889783