Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
1.59 (vs air)
Quality Segment
form
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
70%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
greener alternative category
tax and license information
Sales restrictions may apply
Application
- The SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) procedure for the selection of aptamers.
- The study of the morphology of mitochondria in dopaminergic neurites of mice.
Features and Benefits
Packaging
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
Other Notes
The letterhead approval is not required by Sigma-Aldrich for the 4x1GA unit size.
Link to Letterhead Example:
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reagent Alcohol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?