Fortfahren mit
793183
Reagent Alcohol
greener alternative
95%
Synonym(e):
Ethanol-based reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
15101802
Bp:
78 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.59 (vs air)
Quality Segment
form
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
94-96 % (v/v) ethanol (SDA 3A 200 proof), 95%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
greener alternative category
tax and license information
Sales restrictions may apply
Application
Useful for multiple research applications in universities and hospitals.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Packaging
4x1GA-PB is in poly bottle.
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
270GA is in poly tote.
Other Notes
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A, 190 proof, with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 85% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol. Contains ~5% water.
Ordering Information:
The letterhead approval is only required by Sigma-Aldrich when the unit size is 5GA or greater.
Link to Letterhead Example:
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reagent Alcohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 - 60.8 °F - closed cup
flash_point_c
13 - 16 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)