Not only does the sealed ampule provide maximum stability, it also prevents any evaporation, which ensures that the concentration remains stable and the product remains suitable for use as a Certified Reference Material. This solution is prepared in 0.1 M Hydrochloric acid, but is not considered a sterile solution.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Der mittels quantitativer NMR ermittelte Inhalt, einschl. Unsicherheit und das Verfallsdatum, werden auf dem Zertifikat angegeben.
Laden Sie Ihr Zertifikat herunter: http://www.sigma-aldrich.com.
Für weitere Informationen zu einem geeigneten instrumentellen Verfahren beziehen Sie sich bitte auf das Analysenzertifikat des Produkts. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Technischen Kundendienst.
Sehen Sie sich das gesamte Portfolio unserer zertifizierten Referenzmaterialien (ZRM) für Aminosäuren an
Application
Features and Benefits
- Hergestellt und zertifiziert unter Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034
- Alle 17 Aminosäuren sind auf NIST SRM rückführbar.
- Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA, bis zu vier Seiten) geliefert, das Daten zur Stabilität, Dichte, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Unsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält.
- Gravimetrisch unter Verwendung von hochwertigen durch qNMR charakterisierten Ausgangsmaterialien hergestellt und mit qualifizierten Präzisionswaagen für kleinstmögliche Unsicherheit qualifiziert
- Strenge Echtzeit-Stabilitätsstudien, um Genauigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten
- In einer gut verschlossenen Glasampulle erhältlich, um Verunreinigungen vorzubeugen
Analysis Note
je 2.5 mM: Alanin, Arginin, Asparaginsäure, Glutaminsäure, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tyrosin, Valin
und 1.25mM Cystin
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format multi-component solution | format neat | format neat | format neat |
| form liquid | form - | form - | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
Artikel
Technical article on "Solution with 17 Amino Acids as TraceCERT® Certified Reference Material"
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 79248-2ML | 04061837843464 |
| 79248-5X2ML | 04061832950822 |
-
溶液がアンプル保存されている理由は、酸素や微生物(=試薬は無菌状態?)の混入防止という認識でよろしいでしょうか?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Can I get a not blurry photo of the chromatograph as well as the method parameters the chromatograph is related to?
1 answer-
Please find the high resolution chromatogram for this amino acid mixture below. This chromatogram was obtained using pre-column derivatization (OPA/FMOC derivatives) and reversed-phase chromatography (Hypersil AA-ODS) according to Agilent Application Note 5968-5658E (Sensitive and Reliable Amino Acid Analysis in Protein Hydrolysates using the Agilent 1100 Series HPLC).
https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/calibration-qualification-and-validation/certified-amino-acid-mix-solutionHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
hi, are the composition of the amino acids available?
1 answer-
The composition of amino acids in this product will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/79248#product-documentation